Documentos Principais
AMBH303C6885
Ambeed, Inc.
3,5-Dimethyl-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
183.16
Número MDL:
Iupac Name
3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H9NO4/c1-3-5(7(10)11)4(2)9-6(3)8(12)13/h9H,1-2H3,(H,10,11)(H,12,13)
chave InChI
LGAFIBCWNKPENX-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5434-29-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)