Documentos Principais
AMBH303C675E
Ambeed, Inc.
ML355
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
441.53
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
N-(benzo[d]thiazol-2-yl)-4-((2-hydroxy-3-methoxybenzyl)amino)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C21H19N3O4S2/c1-28-18-7-4-5-14(20(18)25)13-22-15-9-11-16(12-10-15)30(26,27)24-21-23-17-6-2-3-8-19(17)29-21/h2-12,22,25H,13H2,1H3,(H,23,24)
chave InChI
OWHBVKBNNRYMIN-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1532593-30-8.html
Synonym
N-(benzo[d]thiazol-2-yl)-4-((2-hydroxy-3-methoxybenzyl)amino)benzenesulfonamide
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)