Documentos Principais
AMBH303C63E6
Ambeed, Inc.
5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-ol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
152.17
Número MDL:
Iupac Name
5-fluoro-1-indanol
Inchi Code
1S/C9H9FO/c10-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(8)11/h2-3,5,9,11H,1,4H2
chave InChI
FFJGCSVJFOTPEO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/52085-92-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)