Documentos Principais
AMBH303C63A5
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 2-(1-aminoethyl)morpholine-4-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
230.31
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-(1-aminoethyl)morpholine-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H22N2O3/c1-8(12)9-7-13(5-6-15-9)10(14)16-11(2,3)4/h8-9H,5-7,12H2,1-4H3
chave InChI
YYBHELFYBPYVJF-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1824327-48-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)