Documentos Principais
AMBH303C618C
Ambeed, Inc.
2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinoline
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
258.1
Número MDL:
Iupac Name
2,4-dichloro-6,7-dimethoxyquinoline
Inchi Code
1S/C11H9Cl2NO2/c1-15-9-3-6-7(12)4-11(13)14-8(6)5-10(9)16-2/h3-5H,1-2H3
chave InChI
WIGWEFGNYKPEKF-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/72407-17-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/72407-17-1.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)