Documentos Principais
AMBH303C60E3
Ambeed, Inc.
3-Chloropyridazine-4-carbonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
139.54
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3-chloro-4-pyridazinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C5H2ClN3/c6-5-4(3-7)1-2-8-9-5/h1-2H
chave InChI
GAQMHKPMJLFJPC-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
White to yellow to brown to black solid or semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1445-56-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)