Documentos Principais
AMBH303C6067
Ambeed, Inc.
2-Fluorophenacylamine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
189.62
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-amino-1-(2-fluorophenyl)ethanone hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H8FNO.ClH/c9-7-4-2-1-3-6(7)8(11)5-10;/h1-4H,5,10H2;1H
chave InChI
GFHFMCRPNVXGFL-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/93102-96-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)