Documentos Principais
AMBH303C5F85
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
233.04
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-fluoro-4-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6BrFO2/c1-4-2-7(10)5(8(11)12)3-6(4)9/h2-3H,1H3,(H,11,12)
chave InChI
BGBAXZILVNOSAT-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/515135-65-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)