Documentos Principais
AMBH303C5EAC
Ambeed, Inc.
5,7-Dibromo-1H-indazole
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
275.93
Número MDL:
Iupac Name
5,7-dibromo-1H-indazole
Inchi Code
1S/C7H4Br2N2/c8-5-1-4-3-10-11-7(4)6(9)2-5/h1-3H,(H,10,11)
chave InChI
SBDPXXDRYPLLKE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/50477-28-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/50477-28-6.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)