Documentos Principais
AMBH303C5E5B
Ambeed, Inc.
ML281
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
389.48
Número MDL:
Iupac Name
N-(2-(3-hydroxyquinoxalin-2-yl)-4-isopropylphenyl)thiophene-2-carboxamide
Inchi Code
1S/C22H19N3O2S/c1-13(2)14-9-10-16(24-21(26)19-8-5-11-28-19)15(12-14)20-22(27)25-18-7-4-3-6-17(18)23-20/h3-13H,1-2H3,(H,24,26)(H,25,27)
chave InChI
HWOYIOLMBQSTQS-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1404437-62-2.html
Synonym
N-(4-isopropyl-2-(3-oxo-3,4-dihydroquinoxalin-2-yl)phenyl)thiophene-2-carboxamide
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)