Documentos Principais
AMBH303C5D2B
Ambeed, Inc.
3-Methylpicolinimidamide hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
171.63
Número MDL:
Iupac Name
3-methyl-2-pyridinecarboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9N3.ClH/c1-5-3-2-4-10-6(5)7(8)9;/h2-4H,1H3,(H3,8,9);1H
chave InChI
AYPMCTHOKIKUOK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/125903-77-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)