Documentos Principais
AMBH303C5C07
Ambeed, Inc.
Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
176.17
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
methyl imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H8N2O2/c1-13-9(12)7-3-2-5-11-6-4-10-8(7)11/h2-6H,1H3
chave InChI
UJLRMEAGEVCFNJ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/133427-07-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)