Documentos Principais
AMBH303C590A
Ambeed, Inc.
2-(1-(Thiophen-2-yl)ethylidene)malononitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
174.23
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-[1-(2-thienyl)ethylidene]malononitrile
Inchi Code
1S/C9H6N2S/c1-7(8(5-10)6-11)9-3-2-4-12-9/h2-4H,1H3
chave InChI
IVSVAOOOAGLVJQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/10432-44-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)