Documentos Principais
AMBH303C585E
Ambeed, Inc.
5-Bromopyrimidine-2-carbohydrazide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
217.02
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-pyrimidinecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C5H5BrN4O/c6-3-1-8-4(9-2-3)5(11)10-7/h1-2H,7H2,(H,10,11)
chave InChI
DJXSDXNXYBHKPH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/87362-30-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)