Documentos Principais
AMBH303C57CF
Ambeed, Inc.
Bis(4-bromophenyl)diphenylsilane
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
494.3
Número MDL:
Iupac Name
bis(4-bromophenyl)diphenylsilane
Inchi Code
1S/C24H18Br2Si/c25-19-11-15-23(16-12-19)27(21-7-3-1-4-8-21,22-9-5-2-6-10-22)24-17-13-20(26)14-18-24/h1-18H
chave InChI
UTEBJTKMYMQRIF-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/18733-91-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)