Documentos Principais
AMBH303C5629
Ambeed, Inc.
4-Chloro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
204.1
Número MDL:
Iupac Name
4-chloro-1-indanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10ClN.ClH/c10-8-3-1-2-7-6(8)4-5-9(7)11;/h1-3,9H,4-5,11H2;1H
chave InChI
YYLDPTIPXZCUCP-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/68755-29-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)