Documentos Principais
AMBH303C55AE
Ambeed, Inc.
3,3'-Oxydianiline
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
200.24
Número MDL:
Iupac Name
3-(3-aminophenoxy)phenylamine
Inchi Code
1S/C12H12N2O/c13-9-3-1-5-11(7-9)15-12-6-2-4-10(14)8-12/h1-8H,13-14H2
chave InChI
LXJLFVRAWOOQDR-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/15268-07-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/15268-07-2.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)