Documentos Principais
AMBH303C54B2
Ambeed, Inc.
1-Ethyl-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
146.15
Número MDL:
Iupac Name
1-ethyl-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile
Inchi Code
1S/C7H6N4/c1-2-11-5-10-6(3-8)7(11)4-9/h5H,2H2,1H3
chave InChI
RAFSTXGDSLCINC-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/133123-67-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/133123-67-8.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)