Documentos Principais
AMBH303C538F
Ambeed, Inc.
4-Guanidino-2-methoxybenzoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
209.2
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4-{[amino(imino)methyl]amino}-2-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H11N3O3/c1-15-7-4-5(12-9(10)11)2-3-6(7)8(13)14/h2-4H,1H3,(H,13,14)(H4,10,11,12)
chave InChI
GYYCWERYJWNAKZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/173731-96-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)