Documentos Principais
AMBH303C5382
Ambeed, Inc.
2,4-Bis(methylthio)pyrimidine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
172.27
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2,4-bis(methylsulfanyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H8N2S2/c1-9-5-3-4-7-6(8-5)10-2/h3-4H,1-2H3
chave InChI
KXUITROLMFEFNV-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5909-26-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)