Documentos Principais
AMBH303C527D
Ambeed, Inc.
6-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
236
Número MDL:
Iupac Name
6-bromo-3-fluoro-2-nitrophenol
Inchi Code
1S/C6H3BrFNO3/c7-3-1-2-4(8)5(6(3)10)9(11)12/h1-2,10H
chave InChI
CQJOFGRGDPFXEA-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/872363-59-2.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)