Documentos Principais
AMBH303C5263
Ambeed, Inc.
Thiazolo[4,5-h]isoquinolin-2-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
201.25
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
[1,3]thiazolo[4,5-h]isoquinolin-2-amine
Inchi Code
1S/C10H7N3S/c11-10-13-8-2-1-6-3-4-12-5-7(6)9(8)14-10/h1-5H,(H2,11,13)
chave InChI
UCFPYNYOEBBXAF-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/35317-80-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/35317-80-7.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)