Documentos Principais
AMBH303C5139
Ambeed, Inc.
Ethyl thiazole-2-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
157.19
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
ethyl 1,3-thiazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H7NO2S/c1-2-9-6(8)5-7-3-4-10-5/h3-4H,2H2,1H3
chave InChI
MVMPKHJUPNWMDZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/14527-42-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)