Documentos Principais
AMBH303C50C8
Ambeed, Inc.
N-(3-Chlorobenzyl)ethanamine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
169.65
Número MDL:
Iupac Name
N-(3-chlorobenzyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C9H12ClN/c1-2-11-7-8-4-3-5-9(10)6-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3
chave InChI
KHDVRWXQCOMYKQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to light yellow liquid or White to light ywllow solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/39180-82-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)