Documentos Principais
AMBH303C5083
Ambeed, Inc.
2-Bromo-5,6-dimethoxy-3-methylpyridine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
232.08
Número MDL:
Iupac Name
2-bromo-5,6-dimethoxy-3-methylpyridine
Inchi Code
1S/C8H10BrNO2/c1-5-4-6(11-2)8(12-3)10-7(5)9/h4H,1-3H3
chave InChI
XQHPLQOOHHDFDO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/64837-91-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)