Documentos Principais
AMBH303C4F4A
Ambeed, Inc.
3-(2-Oxoazepan-1-yl)propanenitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
166.22
Número MDL:
Iupac Name
3-(2-oxo-1-azepanyl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C9H14N2O/c10-6-4-8-11-7-3-1-2-5-9(11)12/h1-5,7-8H2
chave InChI
BATPRUOCWWXKAF-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Pale-yellow to Yellow-brown Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7336-15-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)