Documentos Principais
AMBH303C4A64
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(3-amino-4-chlorophenyl)acetate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
199.64
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
methyl (3-amino-4-chlorophenyl)acetate
Inchi Code
1S/C9H10ClNO2/c1-13-9(12)5-6-2-3-7(10)8(11)4-6/h2-4H,5,11H2,1H3
chave InChI
XDJOZRQUCQQBCH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/59833-69-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)