Documentos Principais
AMBH303C4A51
Ambeed, Inc.
Cbz-DL-Trp-OH
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
338.36
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
N-[(benzyloxy)carbonyl]tryptophan
Inchi Code
1S/C19H18N2O4/c22-18(23)17(10-14-11-20-16-9-5-4-8-15(14)16)21-19(24)25-12-13-6-2-1-3-7-13/h1-9,11,17,20H,10,12H2,(H,21,24)(H,22,23)
chave InChI
AHYFYYVVAXRMKB-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/13058-16-7.html
Synonym
2-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)