Documentos Principais
AMBH303C4A44
Ambeed, Inc.
1-(2-Fluoro-3-hydroxy-6-nitrophenyl)propan-2-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
213.17
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1-(2-fluoro-3-hydroxy-6-nitrophenyl)acetone
Inchi Code
1S/C9H8FNO4/c1-5(12)4-6-7(11(14)15)2-3-8(13)9(6)10/h2-3,13H,4H2,1H3
chave InChI
IPRZVDNMKMONNN-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/649736-31-2.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)