Documentos Principais
AMBH303C4990
Ambeed, Inc.
Methyl 4-(4-iodophenoxy)benzoate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
354.14
Número MDL:
Iupac Name
methyl 4-(4-iodophenoxy)benzoate
Inchi Code
1S/C14H11IO3/c1-17-14(16)10-2-6-12(7-3-10)18-13-8-4-11(15)5-9-13/h2-9H,1H3
chave InChI
GYYOBKIQEKKCMS-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/21120-76-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/21120-76-3.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)