Documentos Principais
AMBH303C48C7
Ambeed, Inc.
2-(4-Carbamoylphenyl)propanoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
193.2
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-(4-carbamoylphenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C10H11NO3/c1-6(10(13)14)7-2-4-8(5-3-7)9(11)12/h2-6H,1H3,(H2,11,12)(H,13,14)
chave InChI
MUWUEBLDZNJSQR-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1624261-50-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1624261-50-2.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)