Documentos Principais
AMBH303C4893
Ambeed, Inc.
1-(4-Chlorophenyl)azetidine-3-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
211.65
Número MDL:
Iupac Name
1-(4-chlorophenyl)-3-azetidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H10ClNO2/c11-8-1-3-9(4-2-8)12-5-7(6-12)10(13)14/h1-4,7H,5-6H2,(H,13,14)
chave InChI
JZXZRZQJWQECTJ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1187933-29-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)