Documentos Principais
AMBH303C46D5
Ambeed, Inc.
3-(2-Bromophenyl)pyrrolidine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
262.58
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3-(2-bromophenyl)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12BrN.ClH/c11-10-4-2-1-3-9(10)8-5-6-12-7-8;/h1-4,8,12H,5-7H2;1H
chave InChI
IIHNHWCISBDITL-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1203682-28-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1203682-28-3.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)