Documentos Principais
AMBH303C4625
Ambeed, Inc.
4-Azaspiro[2.5]octan-5-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
125.17
Número MDL:
Iupac Name
4-azaspiro[2.5]octan-5-one
Inchi Code
1S/C7H11NO/c9-6-2-1-3-7(8-6)4-5-7/h1-5H2,(H,8,9)
chave InChI
CPONDIRBUHQHSM-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/546114-04-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/546114-04-9.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)