Documentos Principais
AMBH303C45E2
Ambeed, Inc.
2-Chloro-4-(pyridin-2-yl)benzoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
233.65
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-chloro-4-(2-pyridinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H8ClNO2/c13-10-7-8(4-5-9(10)12(15)16)11-3-1-2-6-14-11/h1-7H,(H,15,16)
chave InChI
XFFDLHWFACHDPI-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/904310-61-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)