Documentos Principais
AMBH303C452F
Ambeed, Inc.
9-Bromo-5H-pyrido[4,3-b]indole
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
247.09
Número MDL:
Iupac Name
9-bromo-5H-pyrido[4,3-b]indole
Inchi Code
1S/C11H7BrN2/c12-8-2-1-3-10-11(8)7-6-13-5-4-9(7)14-10/h1-6,14H
chave InChI
AQVVGJGWWRZZKM-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1015460-62-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1015460-62-4.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)