Documentos Principais
AMBH303C441B
Ambeed, Inc.
Methyl 2,3-dioxoindoline-7-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
205.17
Número MDL:
Iupac Name
methyl 2,3-dioxo-7-indolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H7NO4/c1-15-10(14)6-4-2-3-5-7(6)11-9(13)8(5)12/h2-4H,1H3,(H,11,12,13)
chave InChI
BKMLLFWFPNUDNF-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/103030-10-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)