Documentos Principais
AMBH303C42BB
Ambeed, Inc.
4-Chloro-6-iodoquinoline-3-carbonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
314.51
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4-chloro-6-iodo-3-quinolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C10H4ClIN2/c11-10-6(4-13)5-14-9-2-1-7(12)3-8(9)10/h1-3,5H
chave InChI
XNFXSSJHMYBWJY-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/214483-20-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)