Documentos Principais
AMBH2D7026B5
Ambeed, Inc.
1-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-4-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
147.18
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1-methyl-1H-benzimidazol-4-amine
Inchi Code
1S/C8H9N3/c1-11-5-10-8-6(9)3-2-4-7(8)11/h2-5H,9H2,1H3
chave InChI
ZMGUPDYARSYEFP-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/155242-98-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)