Documentos Principais
AMBH2D701D3B
Ambeed, Inc.
2-(4-Methyl-3-nitrophenyl)acetic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
195.17
Número MDL:
Iupac Name
(4-methyl-3-nitrophenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H9NO4/c1-6-2-3-7(5-9(11)12)4-8(6)10(13)14/h2-4H,5H2,1H3,(H,11,12)
chave InChI
WZNKBDUWSKJHEG-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/54941-44-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)