Documentos Principais
AMBH2D701B22
Ambeed, Inc.
3-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
197.03
Número MDL:
Iupac Name
3-bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Inchi Code
1S/C7H5BrN2/c8-6-4-10-7-1-2-9-3-5(6)7/h1-4,10H
chave InChI
RCDKYXWNDBRDRE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/23612-36-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)