Documentos Principais
AMBH2D701B02
Ambeed, Inc.
3-Bromo-2-phenylpyridine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
234.1
Número MDL:
Iupac Name
3-bromo-2-phenylpyridine
Inchi Code
1S/C11H8BrN/c12-10-7-4-8-13-11(10)9-5-2-1-3-6-9/h1-8H
chave InChI
QODMOFYNGFSWSQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to yellow liquid or semi-solid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/91182-50-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)