Documentos Principais
AMBH2D700F73
Ambeed, Inc.
3,4-Dimethoxy-2-methylpyridine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
153.18
Número MDL:
Iupac Name
3,4-dimethoxy-2-methylpyridine
Inchi Code
1S/C8H11NO2/c1-6-8(11-3)7(10-2)4-5-9-6/h4-5H,1-3H3
chave InChI
VPGBIRMKRPLRKJ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/107512-35-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/107512-35-6.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)