Documentos Principais
AMBH2D700F48
Ambeed, Inc.
1-Iodo-2-methyl-3-nitrobenzene
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
263.03
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1-iodo-2-methyl-3-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C7H6INO2/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9(10)11/h2-4H,1H3
chave InChI
ZVAKFJFOGUFJON-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/41252-98-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/41252-98-6.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)