Documentos Principais
AMBH2D700EF8
Ambeed, Inc.
6-Aminoindolin-2-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
148.16
Número MDL:
Iupac Name
6-amino-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Inchi Code
1S/C8H8N2O/c9-6-2-1-5-3-8(11)10-7(5)4-6/h1-4,10-11H,9H2
chave InChI
UEYWLESOSSYPOU-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/150544-04-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)