Documentos Principais
AMBH2D700ECD
Ambeed, Inc.
4-Chloro-1,3,5-triazin-2-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
130.54
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4-chloro-1,3,5-triazin-2-amine
Inchi Code
1S/C3H3ClN4/c4-2-6-1-7-3(5)8-2/h1H,(H2,5,6,7,8)
chave InChI
ULVNIJSKNRGBHX-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7709-13-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)