Documentos Principais
AMBH2D700E9E
Ambeed, Inc.
2-Fluoro-5-methylnicotinonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
136.13
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-fluoro-5-methylnicotinonitrile
Inchi Code
1S/C7H5FN2/c1-5-2-6(3-9)7(8)10-4-5/h2,4H,1H3
chave InChI
YTVKHKCASSZSOU-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1232432-76-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)