Documentos Principais
AMBH2D700961
Ambeed, Inc.
2-Bromo-5-phenylpyridine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
234.1
Número MDL:
Iupac Name
2-bromo-5-phenylpyridine
Inchi Code
1S/C11H8BrN/c12-11-7-6-10(8-13-11)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
chave InChI
TVOAXRDXTGCPBB-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/107351-82-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/107351-82-6.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)