Documentos Principais
AMBH2D70094E
Ambeed, Inc.
2-Bromo-5-chloro-4-fluoroaniline
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
224.46
Número MDL:
Iupac Name
2-bromo-5-chloro-4-fluoroaniline
Inchi Code
1S/C6H4BrClFN/c7-3-1-5(9)4(8)2-6(3)10/h1-2H,10H2
chave InChI
QNKQNJJCNWUOHC-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/85462-59-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)