Documentos Principais
AMBH2D700913
Ambeed, Inc.
2-Bromo-3-chloro-5-hydroxypyridine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
208.44
Número MDL:
Iupac Name
6-bromo-5-chloro-3-pyridinol
Inchi Code
1S/C5H3BrClNO/c6-5-4(7)1-3(9)2-8-5/h1-2,9H
chave InChI
DHKTYYVUEJTFHF-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/130284-56-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)